Tlenek prazeodymu(III,IV) 99,9
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36276.09
36276.18
36276.09EA
607
PLN
36276.09
36276.18
Tlenek prazeodymu(III,IV) 99,9
Tlenek prazeodymu(III,IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12037-29-5
Molecular Formula: Pr6O11
Formula Weight: 1021.43
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Melting Point: 2500°
MDL No.: MFCD00011178
Formuła:
O₁₁Pr₆ MW: 1021.44 g/mol Temp. topnienia: 2500 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011178 Numer CAS: 12037-29-5 Numer WE (dawny EINECS): 234-857-9 |