Drukuj
Tlenek prazeodymu(III,IV) 99,5
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
11234.14 11234.22 11234.A1
11234.14EA 850 PLN
11234.14 11234.22 11234.A1
Tlenek prazeodymu(III,IV) 99,5
Tlenek prazeodymu(III,IV)
Purity: 99.5% CAS No.: 12037-29-5 Molecular Formula: Pr6O11 Formula Weight: 1021.43 Physical Form: Powder Melting Point: 2500° MDL No.: MFCD00011178
Formuła: O₁₁Pr₆
MW: 1021.44 g/mol
Temp. topnienia: 2500 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011178
Numer CAS: 12037-29-5
Numer WE (dawny EINECS): 234-857-9