Tritlenek diprazeodymu 99,9 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
35663.09
35663.18
35663.09EA
1040
PLN
35663.09
35663.18
Tritlenek diprazeodymu 99,9 Metals basis
Tritlenek diprazeodymu
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-32-7
Molecular Formula: Pr2O3
Formula Weight: 329.83
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 7.07
Melting Point: 2300°
Merck Reference: 14,7712
MDL No.: MFCD00011178
Formuła:
O₃Pr₂ MW: 329.81 g/mol Temp. topnienia: 2300 °C Gęstość: 7.07 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011178 Numer CAS: 12036-32-7 Numer WE (dawny EINECS): 234-857-9 Klasyfikacja Merck : 14,7712 |