tlenek lantanu (III) ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis) for atomic absorption spectroscopy (max. 0.001% Ca)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11266.30
11266.A1
11266.18
11266.30EA
2760
PLN
11266.30
11266.A1
11266.18
tlenek lantanu (III) ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis) for atomic absorption spectroscopy (max. 0.001% Ca)
tlenek lantanu (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 1312-81-8
Molecular Formula: La2O3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 6.51
Melting Point: 2307°
Boiling Point: 4200°
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011071
Formuła:
La₂O₃ MW: 325.81 g/mol Temp. Wrzenia: 4200 °C Temp. topnienia: 2307 °C Gęstość: 6.51 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011071 Numer CAS: 1312-81-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-200-5 Klasyfikacja Merck : 14,5363 |