Drukuj
tlenek lantanu (III) 91%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
413021000 413022500
ACRO413021000EA 430 PLN
ACRO413021000 ACRO413022500
tlenek lantanu (III) 91%
tlenek lantanu (III)
Formuła: La₂O₃
Temp. Wrzenia: 4200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2315 °C
Gęstość: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011071
Numer CAS: 1312-81-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-200-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light grey Powder
Assay ≥89 %
Melting point 170 to 175 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %