Drukuj
tlenek lantanu (III) 99.9% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
199162500 199160010
ACRO199162500EA 837 PLN
ACRO199162500 ACRO199160010
tlenek lantanu (III) 99.9% (trace metals basis)
tlenek lantanu (III)
Formuła: La₂O₃
MW: 325.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 4200 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 2315 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011071
Numer CAS: 1312-81-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-200-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥99.85 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤3.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤250 ppm