Lanthanum nitride ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39342.06
39342.14
39342.06EA
1440
PLN
39342.06
39342.14
Lanthanum nitride ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum nitride
Purity: 99.9%
CAS No.: 25764-10-7
Molecular Formula: LaN
Formula Weight: 152.91
Physical Form: -60 Mesh Powder
Formuła:
LaN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049962 Numer CAS: 25764-10-7 Numer WE (dawny EINECS): 247-245-1 |