Praseodymium triiodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
39385.03
39385.06
39385.03EA
1120
PLN
39385.03
39385.06
Praseodymium triiodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Praseodymium triiodide
Purity: 99.9+%
CAS No.: 13813-23-5
Molecular Formula: I3Pr
Formula Weight: 521.62
Physical Form: Crystalline/Needles, Ampouled under argon
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049513
Formuła:
I₃Pr Temp. topnienia: 737 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049513 Numer CAS: 13813-23-5 Numer WE (dawny EINECS): 237-466-1 |