Drukuj
Lanthanum(III) iodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Lanthanum triiodide
Ampuled under argon
35801.03 35801.06
35801.03EA 850 PLN
35801.03 35801.06
Lanthanum(III) iodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum(III) iodide
Purity: 99.9% CAS No.: 13813-22-4 Molecular Formula: LaI3 Formula Weight: 519.62 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049470
Formuła: I₃La
MW: 519.62 g/mol
Temp. topnienia: 772 °C
Gęstość: 5.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049470
Numer CAS: 13813-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 237-465-6