Trifluorek prazeodymu, anhydrous 99,9895 REO basis, REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11241.09
11241.18
11241.09EA
1270
PLN
11241.09
11241.18
Trifluorek prazeodymu, anhydrous 99,9895 REO basis, REacton®
Trifluorek prazeodymu
Purity: 99.9895%
CAS No.: 13709-46-1
Molecular Formula: F3Pr
Formula Weight: 197.90
Physical Form: Powder
Density: 6.2
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 1395°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016287
Formuła:
F₃Pr MW: 197.9 g/mol Temp. topnienia: 1395 Gęstość: 6.2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016287 Numer CAS: 13709-46-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-254-9 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |