Lanthanum(III) fluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Lanthanum trifluoride
41414.09
41414.18
41414.09EA
634
PLN
41414.09
41414.18
Lanthanum(III) fluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum(III) fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13709-38-1
Molecular Formula: F3La
Formula Weight: 195.90
Physical Form: 3-6mm Pieces
Density: 5.936
Melting Point: 1493°
MDL No.: MFCD00011073
For vacuum deposition
Formuła:
F₃La Temp. Wrzenia: ∼2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1493 °C Gęstość: 5,936 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011073 Numer CAS: 13709-38-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-252-8 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |