Trichlorek prazeodymu, dry_ultra 99,99 REO basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
ampuled under argon
39386.06
39386.14
39386.06EA
1240
PLN
39386.06
39386.14
Trichlorek prazeodymu, dry_ultra 99,99 REO basis
Trichlorek prazeodymu
Purity: 99.99%
CAS No.: 10361-79-2
Molecular Formula: PrCl3
Formula Weight: 247.27
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.02
Melting Point: 786°
Boiling Point: 1700°
Merck Reference: 14,7712
MDL No.: MFCD00011176
Formuła:
Cl₃Pr MW: 247.27 g/mol Temp. Wrzenia: 1700 °C Temp. topnienia: 786 Gęstość: 4.02 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011176 Numer CAS: 10361-79-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-794-4 Klasyfikacja Merck : 14,7712 |