Chlorek lantanu(III), ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lanthanum chloride, Lanthanum trichloride
Ampuled under argon
35702.09
35702.18
35702.30
35702.09EA
823
PLN
35702.09
35702.18
35702.30
Chlorek lantanu(III), ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Chlorek lantanu(III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 10099-58-8
Molecular Formula: LaCl3
Formula Weight: 245.27
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.842
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 860°
Boiling Point: 1000°
Merck Reference: 14,5363
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011068
Formuła:
Cl₃La MW: 245.26 g/mol Temp. Wrzenia: 1000 °C Temp. topnienia: 860 °C Gęstość: 3.842 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011068 Numer CAS: 10099-58-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-237-5 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,5363 |