Drukuj
Praseodymium tribromide, dry_ultra 99,99 REO basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
ampuled under argon
35714.04 35714.09
35714.04EA 1780 PLN
35714.04 35714.09
Praseodymium tribromide, dry_ultra 99,99 REO basis
Praseodymium tribromide
Purity: 99.99% CAS No.: 13536-53-3 Molecular Formula: PrBr3 Formula Weight: 380.63 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049762
Formuła: Br₃Pr
MW: 380.62 g/mol
Temp. topnienia: 691 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049762
Numer CAS: 13536-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 236-893-0