Drukuj
izochinolina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
I28208-500G I28208-100G I28208-5G
SIALI28208-500GEA 1000 PLN
SIALI28208-500G SIALI28208-100G SIALI28208-5G
izochinolina, Sigma-Aldrich®
izochinolina
Formuła: C₉H₇N
Temp. Wrzenia: 242 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 21…26 °C
Gęstość: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006898
Numer CAS: 119-65-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-341-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05242