izochinolina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 119-65-3
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.6245
Odour: Pungent
pH: 7.5
Melting Point: 24-27°
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 107549
Merck Reference: 14,5222
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006898
Formuła:
C₉H₇N Temp. Wrzenia: 241…243 °C Temp. topnienia: 24…27 °C Gęstość: 1,090 Temp. Zapłonu: 107 °C (225 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006898 Numer CAS: 119-65-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-341-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,5222 |