Drukuj
izochinolina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
325031000 325035000
ACRO325031000EA 383 PLN
ACRO325031000 ACRO325035000
izochinolina 97%
izochinolina
Formuła: C₉H₇N
Temp. Wrzenia: 242 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 24…28 °C
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006898
Numer CAS: 119-65-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-341-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05242
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white to yellow to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 24 to 28 °C
GC ≥96.0 %