Drukuj
3-Isoquinolinol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L19428.03 L19428.06
L19428.03EA 573 PLN
L19428.03 L19428.06
3-Isoquinolinol ≥99%
3-Isoquinolinol
Purity: 99% CAS No.: 7651-81-2 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 113230
Formuła: C₉H₇NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075524
Numer CAS: 7651-81-2