4-Bromoisoquinoline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15951.06
A15951.14
A15951.22
A15951.06EA
451
PLN
A15951.06
A15951.14
A15951.22
4-Bromoisoquinoline ≥98%
4-Bromoisoquinoline
Purity: 98%
CAS No.: 1532-97-4
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Flash Point:
Formuła:
C₉H₆BrN Temp. Wrzenia: 285 °C Temp. topnienia: 39…43 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006904 Numer CAS: 1532-97-4 Numer WE (dawny EINECS): 216-244-8 |