Drukuj
4-Bromoisoquinoline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
107090010 107090100
ACRO107090010EA 143 PLN
ACRO107090010 ACRO107090100
4-Bromoisoquinoline 98%
4-Bromoisoquinoline
Formuła: C₉H₆BrN
Temp. Wrzenia: 280 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 39…43 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006904
Numer CAS: 1532-97-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-244-8
Jednostka: 2811
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %