Drukuj
5-Aminoindan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L02504.09 L02504.18
L02504.09EA 609 PLN
L02504.09 L02504.18
5-Aminoindan ≥98%
5-Aminoindan
Purity: 98+% CAS No.: 24425-40-9 Molecular Formula: C9H11N Formula Weight: 133.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-37° Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 2082278 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003803
Formuła: C₉H₁₁N
Temp. Wrzenia: 248…250 °C
Temp. topnienia: 32…37 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003803
Numer CAS: 24425-40-9
Numer WE (dawny EINECS): 246-241-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III