1,3-Indanodion ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
A12206.06
A12206.14
A12206.22
A12206.06EA
279
PLN
A12206.06
A12206.14
A12206.22
1,3-Indanodion ≥97%
1,3-Indanodion
Purity: 97%
CAS No.: 606-23-5
Molecular Formula: C9H6O2
Formula Weight: 146.15
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 1210061
Formuła:
C₉H₆O₂ MW: 146.15 g/mol Temp. Wrzenia: 283 Temp. topnienia: 128…132 °C Gęstość: 1.370 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003779 Numer CAS: 606-23-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-109-7 |