Drukuj
1,3-Indanodion 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
122090050 122090250 122091000
ACRO122090050EA 199 PLN
ACRO122090050 ACRO122090250 ACRO122091000
1,3-Indanodion 97%
1,3-Indanodion
Formuła: C₉H₆O₂
MW: 146.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 283
Temp. topnienia: 129…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003779
Numer CAS: 606-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-109-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 131 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %