5-Metoksy-1-indanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L11165.03
L11165.06
L11165.03EA
273
PLN
L11165.03
L11165.06
5-Metoksy-1-indanon ≥98%
5-Metoksy-1-indanon
Purity: 98%
CAS No.: 5111-70-6
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 1282137
Formuła:
C₁₀H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 145…150 °C (0,2 mmHg) Temp. topnienia: 108…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003789 Numer CAS: 5111-70-6 Numer WE (dawny EINECS): 225-838-6 |