Drukuj
5-Metoksy-1-indanon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
179670050 179670100
ACRO179670050EA 417 PLN
ACRO179670050 ACRO179670100
5-Metoksy-1-indanon 98%
5-Metoksy-1-indanon
Formuła: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 145…150 °C (0.2 mmHg)
Temp. topnienia: 107…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003789
Numer CAS: 5111-70-6
Numer WE (dawny EINECS): 225-838-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %