1-Indanon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11056.06
A11056.14
A11056.22
A11056.36
A11056.06EA
214
PLN
A11056.06
A11056.14
A11056.22
A11056.36
1-Indanon ≥99%
1-Indanon
Purity: 99+%
CAS No.: 83-33-0
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 243-245°
Beilstein Reference: 507957
MDL No.: MFCD00003785
Formuła:
C₉H₈O Temp. Wrzenia: 243…245 °C Temp. topnienia: 38…42 °C Gęstość: 1,103 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003785 Numer CAS: 83-33-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-470-1 |