2-Bromo-1-indanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13511.18
A13511.09
A13511.18EA
883
PLN
A13511.18
A13511.09
2-Bromo-1-indanol ≥99%
2-Bromo-1-indanol
Purity: 99%
CAS No.: 5400-80-6
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.08
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 2046877
Formuła:
C₉H₉BrO Temp. Wrzenia: 290 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 128…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003798 Numer CAS: 5400-80-6 Numer WE (dawny EINECS): 226-442-6 |