Drukuj
Xenon difluoride do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18888.0001 8.18888.0005
8.18888.0001EA 952 PLN
8.18888.0001 8.18888.0005
Xenon difluoride do syntezy, Sigma-Aldrich®
Xenon difluoride
Formuła: F₂Xe
Temp. Wrzenia: 114 °C (1013 hPa)
Gęstość: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00040538
Numer CAS: 13709-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 237-251-2
Jednostka: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Klasyfikacja Merck : 14,10072
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 130 - 135 °C (sublimed)
Molar Mass 169.29 g/mol
Vapor Pressure 3.8 hPa (25 °C)