Drukuj
Xenon difluoride 99.5+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Xenon(II) fluoride
278550010 278550050
ACRO278550010EA 662 PLN
ACRO278550010 ACRO278550050
Xenon difluoride 99.5+%
Xenon difluoride
Formuła: F₂Xe
Temp. Wrzenia: 114 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 129 °C
Gęstość: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040538
Numer CAS: 13709-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 237-251-2
Jednostka: 3085
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,10072
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Purity ≥99.50 %