Diselenek difenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13919.06
A13919.14
A13919.22
A13919.06EA
382
PLN
A13919.06
A13919.14
A13919.22
Diselenek difenylu ≥98%
Diselenek difenylu
Purity: 98%
CAS No.: 1666-13-3
Molecular Formula: C12H10Se2
Formula Weight: 312.13
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 2047179
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00003001
Formuła:
C₁₂H₁₀Se₂ Temp. Wrzenia: 377 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 61…63 °C Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003001 Numer CAS: 1666-13-3 Numer WE (dawny EINECS): 216-780-2 Jednostka: 3283 ADR: 6.1,II |