Drukuj
Diselenek difenylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
177570050 177570250 177571000
ACRO177570050EA 272 PLN
ACRO177570050 ACRO177570250 ACRO177571000
Diselenek difenylu 99%
Diselenek difenylu
Formuła: C₁₂H₁₀Se₂
Temp. Wrzenia: 377 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60…63 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003001
Numer CAS: 1666-13-3
Numer WE (dawny EINECS): 216-780-2
Jednostka: 3283
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥98.5 %