Selenek dimetylu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
68116.06
68116.14
68116.03
68116.06EA
1740
PLN
68116.06
68116.14
68116.03
Selenek dimetylu
Selenek dimetylu
CAS No.: 593-79-3
Molecular Formula: C2H6Se
Formula Weight: 109.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.41
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1696848
UN No.: 3282
MDL No.: MFCD00014848
Formuła:
C₂H₆Se MW: 109.03 g/mol Temp. Wrzenia: 56…58 °C Gęstość: 1.41 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00014848 Numer CAS: 593-79-3 Numer WE (dawny EINECS): 209-807-4 Jednostka: 3282 ADR: 6.1 III |