Diselenek dimetylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dimethyldiselenide
68119.03
68119.06
68119.03EA
661
PLN
68119.03
68119.06
Diselenek dimetylu ≥99%
Diselenek dimetylu
Purity: 99%
CAS No.: 7101-31-7
Molecular Formula: (CH3)2Se2
Formula Weight: 187.99
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.987
Refractive Index: 1.6388
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 155-157°
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00008254
Formuła:
C₂H₆Se₂ Temp. Wrzenia: 155…157 °C Temp. topnienia: –82 °C Gęstość: 1,987 Temp. Zapłonu: 60 °C (140 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008254 Numer CAS: 7101-31-7 Numer WE (dawny EINECS): 230-410-7 Jednostka: 2929 ADR: 6.1,II |