disiarczek selenu 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
68104.06
68104.18
68104.30
68104.06EA
300
PLN
68104.06
68104.18
68104.30
disiarczek selenu 97
disiarczek selenu
Purity: 97%
CAS No.: 7488-56-4
Molecular Formula: SeS2
Formula Weight: 143.09
Physical Form: Powder
Melting Point:
Formuła:
S₂Se MW: 143.09 g/mol Temp. Wrzenia: -112 Dec. Gęstość: 0.03 g/cm³ (–65 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011227 Numer CAS: 7488-56-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-303-8 Jednostka: 2657 ADR: 6.1 II |