ditlenek telluru, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10608.18
10608.30
10608.18EA
1090
PLN
10608.18
10608.30
ditlenek telluru, tech.
ditlenek telluru
CAS No.: 7446-07-3
Molecular Formula: TeO2
Formula Weight: 159.60
Physical Form: Powder
Density: 5.8
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,9123
MDL No.: MFCD00011263
Formuła:
O₂Te Temp. Wrzenia: 1245 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 733 °C Gęstość: 5,8 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011263 Numer CAS: 7446-07-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-193-1 Klasyfikacja Merck : 14,9123 |