Drukuj
ditlenek telluru 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
222590500 222592500
ACRO222590500EA 578 PLN
ACRO222590500 ACRO222592500
ditlenek telluru 99+%
ditlenek telluru
Formuła: O₂Te
Temp. Wrzenia: 1245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 733 °C
Gęstość: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011263
Numer CAS: 7446-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-193-1
Jednostka: 3077
Klasyfikacja Merck : 14,09123
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Assay ≥99.0 % (TeO2)
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm