Chlorek selenu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
Purity: 99%
CAS No.: 10025-68-0
Molecular Formula: Se2Cl2
Formula Weight: 228.83
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
Density: 2.77
Melting Point: -85°
Boiling Point: 127° dec.
Solubility: Decomposes in water. Soluble in chloroform, benzene, carbon tetrachloride, carbon disulfide
Merck Reference: 14,8432
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011226
Formuła:
SeCl Temp. Wrzenia: 127 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: –85 °C Gęstość: 2,77 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011226 Numer CAS: 10025-68-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-037-8 Jednostka: 2922 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,8432 |