Tellurium tetrabromide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 10031-27-3
Molecular Formula: TeBr4
Formula Weight: 447.27
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.31
Melting Point: 380°
Boiling Point: 420° dec.
Merck Reference: 14,9125
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049575
Formuła:
Br₄Te Temp. Wrzenia: 420 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 380 °C Gęstość: 4,31 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049575 Numer CAS: 10031-27-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-090-7 Jednostka: 2923 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,9125 |