Selenium tetrabromide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 7789-65-3
Molecular Formula: SeBr4
Formula Weight: 398.60
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Solubility: Decomposes in water. Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide
Merck Reference: 14,8437
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049766
Formuła:
Br₄Se Gęstość: 4,029 g/cm³ (–78 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049766 Numer CAS: 7789-65-3 Numer WE (dawny EINECS): 232-181-9 Jednostka: 2923 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,8437 |