Nadrenian amonu ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11410.04
11410.09
11410.18
11410.04EA
579
PLN
11410.04
11410.09
11410.18
Nadrenian amonu ≥99% (metals basis)
Nadrenian amonu
Purity: 99+%
CAS No.: 13598-65-7
Molecular Formula: H4NO4Re
Formula Weight: 268.24
Physical Form: Powder
Density: 3.97
Appearance: White
Melting Point: dec.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00012377
Formuła:
H₄NO₄Re Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 3,97 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012377 Numer CAS: 13598-65-7 Numer WE (dawny EINECS): 237-075-6 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II |