azotan amonu ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
21280.293EA
339
PLN
21280.293
21280.260
21280.460
azotan amonu ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
azotan amonu
Formuła:
NH₄NO₃ Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 169 °C Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011425 Numer CAS: 6484-52-2 Numer WE (dawny EINECS): 229-347-8 Jednostka: 1942 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 13,00538 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 98.0 % |
pH (25°C; 5 %) | 4.5 - 6.0 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Residue on ignition | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 3 ppm |
NO2 (Nitrite) | Max. 5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 30 ppm |
Fe (Iron) | Max. 2 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |