Drukuj
azotan amonu ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
21278.295EA 270 PLN
21278.295 21278.364
azotan amonu ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
azotan amonu
Formuła: NH₄NO₃
Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169 °C
Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011425
Numer CAS: 6484-52-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-347-8
Jednostka: 1942
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00538
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm