azotan amonu, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01187.1000
1.01187.5000
1.01187.1000EA
593
PLN
1.01187.1000
1.01187.5000
azotan amonu, Supelco®
azotan amonu
Formuła:
NH₄NO₃ Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 169 °C Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011425 Numer CAS: 6484-52-2 Numer WE (dawny EINECS): 229-347-8 Jednostka: 1942 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 13,00538 |