azotan amonu ≥95% ACS
Dostawca: Thermo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12363.A3EA
1140
PLN
12363.A3
12363.36
azotan amonu ≥95% ACS
azotan amonu
Formuła:
NH₄NO₃ MW: 80,04 g/mol Temp. Wrzenia: 210 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 170 °C Gęstość: 1,72 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011425 Numer CAS: 6484-52-2 Numer WE (dawny EINECS): 229-347-8 Jednostka: 1942 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,534 |