Drukuj
azotan amonu ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10638.06 10638.18 10638.30
10638.06EA 292 PLN
10638.06 10638.18 10638.30
azotan amonu ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
azotan amonu
Used in agriculture as a high-nitrogen fertilizer. It is one of the main components of ammonium nitrate/fuel oil (ANFO). ANFO is used in coal mining, quarrying, metal mining, and civil construction and also used as an oxidizer in solid rocket propellants.
Uwaga: Ammonium nitrate is hygroscopic. Store in a tightly closed container in a cool area. It should be separated from acids, alkalies, reducing agents and combustibles.
Formuła: NH₄NO₃
Temp. Wrzenia: 210 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: 170 °C
Gęstość: 1,72
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011425
Numer CAS: 6484-52-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-347-8
Jednostka: 1942
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,534
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Total Metal Impurities Max. 0.001%