Drukuj
azotan amonu 98% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
423350010 423350250 423350050
ACRO423350010EA 354 PLN
ACRO423350010 ACRO423350250 ACRO423350050
azotan amonu 98% ACS
azotan amonu
Formuła: NH₄NO₃
Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169 °C
Gęstość: 1,72 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011425
Numer CAS: 6484-52-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-347-8
Jednostka: 1942
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00538
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
Residue after ignition ≤0.01 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % at 25°C)
Titration excess NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) (Limit about 5 ppm) Passes test
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %