Drukuj
azotan amonu 99+% analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
205860010 205865000 205861000 205860025
ACRO205860010EA 538 PLN
ACRO205860010 ACRO205865000 ACRO205861000 ACRO205860025
azotan amonu 99+% analysis_for
azotan amonu
Formuła: NH₄NO₃
MW: 80.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 210 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 169 °C
Gęstość: 1.72 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011425
Numer CAS: 6484-52-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-347-8
Jednostka: 1942
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00538
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
Residue after ignition ≤0.01 % (as SO4)
pH 4.5 to 6 (5 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm