Tellurek bizmutu(III) ≥99.999% (metals basis) for vacuum deposition
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dibismuth tritelluride
14519.09
14519.18
14519.09EA
957
PLN
14519.09
14519.18
Tellurek bizmutu(III) ≥99.999% (metals basis) for vacuum deposition
Tellurek bizmutu(III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 1304-82-1
Molecular Formula: Bi2Te3
Formula Weight: 800.76
Physical Form: 6mm & Down Pieces
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 573°
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00014201
Formuła:
Bi₂Te₃ MW: 800.76 g/mol Temp. topnienia: 573 °C Gęstość: 7.69 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014201 Numer CAS: 1304-82-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-135-2 Jednostka: 3284 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,01331 |