Antimony(III) telluride ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36282.09
36282.18
36282.09EA
1230
PLN
36282.09
36282.18
Antimony(III) telluride ≥99.999% (metals basis)
Antimony(III) telluride
Purity: 99.999%
CAS No.: 1327-50-0
Molecular Formula: Sb2Te3
Formula Weight: 626.30
Physical Form: 3-12mm Lump
Density: 6.5
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 629°
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00016320
For vacuum deposition
Formuła:
Sb₂Te₃ MW: 626.32 g/mol Temp. topnienia: 629 °C Gęstość: 6.5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016320 Numer CAS: 1327-50-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-480-9 Jednostka: 1549 ADR: 6.1 III |