Triselenek dibizmutu ≥99.999% (metals basis) for vacuum deposition
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13126.09
13126.18
13126.09EA
907
PLN
13126.09
13126.18
Triselenek dibizmutu ≥99.999% (metals basis) for vacuum deposition
Triselenek dibizmutu
Purity: 99.999%
CAS No.: 12068-69-8
Molecular Formula: Bi2Se3
Formula Weight: 654.84
Physical Form: 1-6 mm Pieces
Density: 6.82
Appearance: Grey
Melting Point: 710°
Solubility: Insoluble in water. Decomposes when heated in air. Decomposes in nitric acid and aqua regia
Merck Reference: 14,1278
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00014200
In semiconductor research, multilayer thin-film, magnetoresistant film
Formuła:
Bi₂Se₃ Temp. topnienia: 710 °C Gęstość: 6,82 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014200 Numer CAS: 12068-69-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-104-7 Jednostka: 3283 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1278 |